Learn More
1-(4-Amino-3,5-dichlorphenyl)-2-ethanon, TRC
Artikelnummer. 30318098
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30318098 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30318098 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6046901G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Amino-3,5-dichloro-phenyl)-2-ethanone
CAS 37148-48-4
Summenformel C8H7Cl2NO
Menge 1 g
Synonym Clenbuterol Ep Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C8H7Cl2NO/c1-4(12)5-2-6(9)8(11)7(10)3-5/h2-3H,11H2,1H3
SMILES CC(=O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
IUPAC-Name 1-(4-Amino-3,5-dichlorphenyl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 204.05
Formelmasse 202.9905