missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,4-Androstadien-17beta-ol-3-one-2,4,6,6-d4, CDN
Click to view available options
Menge:
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Boldenone-2,4,6,6-D4 |
| Summenformel | C19 D4 H22 O2 |
| Menge | 0.01 g |
| Synonym | 1,4-Androstadien-17β-ol-3-one-2,4,6,6-d4, (17β)-17-Hydroxyandrosta-1,4-dien-3-one-2,4,6,6-d4, Boldenone-2,4,6,6-D4 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C19H26O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h7,9,11,14-17,21 H,3-6,8,10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1/i3D2,7 D,11 D |
| SMILES | [2 H]C1=C[C@]2(C)[C@H]3 CC[C@]4(C)[C@@H](O)CC[C@H]4 [C@@H]3 CC([2 H])([2 H])C2=C([2 H])C1=O |
| IUPAC-Name | (8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 S)-2,4,6,6-tetradeuterio-17-hydroxy-10,13-dimethyl-8,9,11,12,14,15,16,17-octahydro-7 H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekulargewicht (g/mol) | 290.4332 |
| Formelmasse | 290.2184 g/mol |
| Reinheit (%) | 86 atom % D2,4,6-d3 99 atom % D; 6-d1 48 atom % D), min 98% Chemical Purity |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur