Learn More
1,4-Anthrachinon, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1,4-Anthraquinone is used in the preparation of 1-methyl-1,4,4a,12a-tetrahydronaphthacene-5,12-dione.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1,4-Anthrachinon wird bei der Herstellung von 1-Methyl-1,4,4a,12a-tetrahydronaphthacen-5,12-dion verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,4-Anthraquinone |
| Schmelzpunkt | ∽218°C (decomposition) |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 1871197 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 208.22 |
| Reinheit (%) | 94% |