Learn More
1,4-Benzoldiacrylsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15468789
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15468789 5 g 5 Gramm
15478789 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15468789 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01141.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 16323-43-6 | Molecular Formula: C12H10O4 | Molecular Weight: 218.208 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16323-43-6
Summenformel C12H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 218.208
MDL-Nummer MFCD00002698
InChI-Schlüssel AAFXQFIGKBLKMC-KQQUZDAGSA-N
Synonym 1,4-benzenediacrylic acid, 1,4-phenylenediacrylic acid, p-phenylenediacrylic acid, p-benzenediacrylic acid, unii-0f7e4o8q8y, 3,3'-1,4-phenylene bis-2-propenoic acid, 3,3'-p-phenylene diacrylic acid, 2e-3-4-1e-2-carboxyeth-1-en-1-yl phenyl prop-2-enoic acid, 2'e-3,3'-benzene-1,4-diylbisprop-2-enoic acid, 3,3'-benzene-1,4-diylbisprop-2-enoic acid
PubChem CID 759280
IUPAC-Name (E)-3-[4-[(E)-2-Carboxyethenyl]phenyl]prop-2-ensäure
SMILES C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)O)C=CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Benzenediacrylic acid
Schmelzpunkt >300°C
Menge 5 g
Beilstein 2579464
Formelmasse 218.21
Reinheit (%) 98%