Learn More
1,4-Benzoldiboronsäure-bis-(pinakol)-ester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15468157
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15468157 1 g 1 Gramm
15478157 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15468157 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51707.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 99770-93-1 | C18H28B2O4 | 330.038 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99770-93-1
Summenformel C18H28B2O4
Molekulargewicht (g/mol) 330.038
MDL-Nummer MFCD08276852
InChI-Schlüssel UOJCDDLTVQJPGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzene, 1,4-benzenediboronic acid bis pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,4-phenylenediboronic acid, pinacol ester, 2,2'-1,4-phenylene bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 2,2'-1,4-phenylene bis 4,4,5,5-tetramethyl, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,4-benzenediboronic acid dipinacol ester, amtb185, 1,4-phenylenediboronic acid pinacol ester
PubChem CID 10592495
IUPAC-Name 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Phenyl]-1,3,2-Dioxaborolan
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)B3OC(C(O3)(C)C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Benzenediboronic acid bis(pinacol) ester
Menge 1 g
Formelmasse 330.03
Reinheit (%) 97%