Learn More
1,4-Benzodioxan-2-carbonitril, TRC
Artikelnummer. 30335229
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
Packungsgröße:
2 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30335229 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30335229 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB2035102G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Benzodioxan-2-carbonitrile
CAS 1008-92-0
Summenformel C9H7NO2
Menge 2 g
Synonym 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-carbonitrile, 2-Cyano-1,4-benzodioxan.
InChI-Formel InChI=1S/C9H7NO2/c10-5-7-6-11-8-3-1-2-4-9(8)12-7/h1-4,7H,6H2
SMILES N#CC1COc2ccccc2O1
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-3-carbonitril
Molekulargewicht (g/mol) 161.16
Formelmasse 161.0477