Learn More
1,4-Benzodioxan-6-boronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048132
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11339156 1 g 1 Gramm
11349156 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11339156
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L20296.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 164014-95-3 | C8H9BO4 | 179.966 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 164014-95-3
Summenformel C8H9BO4
Molekulargewicht (g/mol) 179.966
MDL-Nummer MFCD01009696
InChI-Schlüssel SQDUGGGBJXULJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-benzodioxane-6-boronic acid, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-yl boronic acid, 3,4-ethylenedioxy benzeneboronic acid, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-ylboranediol, boronic acid, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl, 1,4-benzodioxan-6-boronic acid, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl boronic acid, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-ylboronic acid, 1,4-benzodioxan-6-yl boronic acid
PubChem CID 2776178
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1,4-Benzodioxin-6-ylboronsäure
SMILES B(C1=CC2=C(C=C1)OCCO2)(O)O
Spécification
Chemischer Name oder Material 1,4-Benzodioxane-6-boronic acid
Menge 1 g
Beilstein 7478648
Formelmasse 179.97
Reinheit (%) 97%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.