Learn More
1,4-Benzodioxan-6-carboxaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11462978
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11462978 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11462978 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18696.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
1,4-Benzodioxan-6-carboxaldehyd findet seine Anwendung als Baustein bei der Synthese von Tetrahydroisochinolinonen, bei der Herstellung von Benzofuran-Analoga, potenziellen Inhibitoren der cAMP-spezifischen Phosphodiesterase Typ IV, bei der Synthese von (5Z)-5-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxan-6-ylmethylen)-1-methyl-2-thioxoimidazolidin-4-on. Es wurde als Fragment für Inhibitoren von PDEA mit Enthalpie-Arrays und Röntgenkristallographie untersucht. 1,4-Benzodioxan-6-carboxaldehyd wird auch als Zwischenprodukt bei der Synthese einer neuen Klasse von Dopamin D3- und D4-Rezeptorantagonisten eingesetzt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
1,4-Benzodioxan-6-carboxaldehyd findet seine Anwendung als Baustein bei der Synthese von Tetrahydroisochinolinonen, bei der Herstellung von Benzofuran-Analoga, potenziellen Inhibitoren der cAMP-spezifischen Phosphodiesterase Typ IV, bei der Synthese von (5Z)-5-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxan-6-ylmethylen)-1-methyl-2-thioxoimidazolidin-4-on.Es wurde als Fragment für Inhibitoren von PDEA mit Enthalpie-Arrays und Röntgenkristallographie untersucht.1,4-Benzodioxan-6-carboxaldehyd wurde auch als Zwischenprodukt bei der Synthese einer neuen Klasse von Dopamin D3- und D4-Rezeptorantagonisten eingesetzt.
Löslichkeit
Löslichkeit in Methanol ist nahezu transparent.
Anmerkungen
Entfernt von Luft, Oxidationsmitteln und Basen aufbewahren.Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Benzodioxane-6-carboxaldehyde
CAS 29668-44-8
Schmelzpunkt 48°C to 52°C
Siedepunkt 104°C to 106°C (15 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Summenformel C9H8O3
MDL-Nummer MFCD00010092
Menge 25 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Synonym 1,4-benzodioxan-6-carboxaldehyde, 1,4-benzodioxan-6-carbaldehyde, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-6-carbaldehyde, 1,4-benzodioxane-6-carboxaldehyde, 3,4-ethylenedioxybenzaldehyde
InChI-Schlüssel CWKXDPPQCVWXAG-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=CC1=CC=C2OCCOC2=C1
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-carbaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 164.16
PubChem CID 248127
Formelmasse 164.16
Reinheit (%) 99%