Learn More
1,4-Benzodioxan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448187
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11448187 10 g 10 Gramm
11458187 50 g 50 Gramm
11468187 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448187 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17558.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 493-09-4 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
Benzo-1,4-dioxane (2,3-dihydro-1,4-benzodioxin) is used in the synthesis of stereoisomers which were evaluated as α- and β- adrenergic antagonists
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzo-1,4-Dioxan (2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin) wird bei der Synthese von Stereoisomeren verwendet, die als α- und β- adrenergische Antagonisten eingestuft werden
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 493-09-4
Summenformel C8H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
MDL-Nummer MFCD00006821
InChI-Schlüssel BNBQRQQYDMDJAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-benzodioxane, 1,4-benzodioxan, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine, 1,4-benzodioxin, 2,3-dihydro, pyrocatechol ethylene ether, 1,2-ethylenedioxy benzene, benzodioxan, ethylene o-phenylene dioxide, 1,2-ethylenedioxybenzene, 1, 4-benzdioxan
PubChem CID 10301
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1,4-Benzodioxin
SMILES C1COC2=CC=CC=C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Benzodioxane
Dichte 1.17
Siedepunkt 216°C
Flammpunkt 87°C (188°F)
Brechungsindex 1.549
Menge 10 g
Beilstein 120846
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) 98%