Learn More
1,4-Benzodioxan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023722
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11448187 10 g 10 Gramm
11458187 50 g 50 Gramm
11468187 250 g 250 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11448187
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17558.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 493-09-4 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
Benzo-1,4-dioxane (2,3-dihydro-1,4-benzodioxin) is used in the synthesis of stereoisomers which were evaluated as α- and β- adrenergic antagonists
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzo-1,4-Dioxan (2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin) wird bei der Synthese von Stereoisomeren verwendet, die als α- und β- adrenergische Antagonisten eingestuft werden
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 493-09-4
Summenformel C8H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
MDL-Nummer MFCD00006821
InChI-Schlüssel BNBQRQQYDMDJAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-benzodioxane, 1,4-benzodioxan, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine, 1,4-benzodioxin, 2,3-dihydro, pyrocatechol ethylene ether, 1,2-ethylenedioxy benzene, benzodioxan, ethylene o-phenylene dioxide, 1,2-ethylenedioxybenzene, 1, 4-benzdioxan
PubChem CID 10301
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1,4-Benzodioxin
SMILES C1COC2=CC=CC=C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Benzodioxane
Dichte 1.17
Siedepunkt 216°C
Flammpunkt 87°C (188°F)
Brechungsindex 1.549
Menge 10 g
Beilstein 120846
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) 98%