Learn More
1-(4-Benzyloxy-3-methoxyphenyl)ethanon, TRC
Artikelnummer. 30345716
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30345716 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30345716 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB286545500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Benzyloxy-3-methoxyphenyl)ethanone
CAS 1835-11-6
Summenformel C16H16O3
Menge 500 mg
Synonym 1-[3-Methoxy-4-(phenylmethoxy)phenyl]ethanone, 4'-(Benzyloxy)-3'-methoxy-acetophenone, Acetovanillone benzyl ether, NSC 201234
InChI-Formel InChI=1S/C16H16O3/c1-12(17)14-8-9-15(16(10-14)18-2)19-11-13-6-4-3-5-7-13/h3-10H,11H2,1-2H3
SMILES COc1cc(ccc1OCc2ccccc2)C(=O)C
IUPAC-Name 1-(3-Methoxy-4-Phenylmethoxyphenyl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 256.3
Formelmasse 256.1099