missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-(4-Biphenylyl)ethylamin, 97 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15464558
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15464558 1 g 1 Gramm
15474558 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15464558 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H58237.03

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.

Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 86217-82-5
Summenformel C14H15N
Molekulargewicht (g/mol) 197.281
MDL-Nummer MFCD02667819
InChI-Schlüssel QVLZRPPCCDKMPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-phenylphenyl ethanamine, 1-1,1'-biphenyl-4-yl ethanamine, chembl19081, 1,1'-biphenyl-4-methanamine,a-methyl, 1-4-phenylphenyl ethylamine, 4-1-aminoethyl biphenyl, 1-4-biphenylyl ethylamine, 1-biphenyl-4-yl-ethylamine
PubChem CID 2771754
IUPAC-Name 1-(4-Phenylphenyl)ethanamin
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2)N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-(4-Biphenylyl)ethylamine
Menge 1 g
Formelmasse 197.28
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.