Learn More
1-(4-Biphenylyl)ethylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15474558
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15474558 5 g 5 Gramm
15464558 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15474558 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H58237.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86217-82-5
Summenformel C14H15N
Molekulargewicht (g/mol) 197.281
MDL-Nummer MFCD02667819
InChI-Schlüssel QVLZRPPCCDKMPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-phenylphenyl ethanamine, 1-1,1'-biphenyl-4-yl ethanamine, chembl19081, 1,1'-biphenyl-4-methanamine,a-methyl, 1-4-phenylphenyl ethylamine, 4-1-aminoethyl biphenyl, 1-4-biphenylyl ethylamine, 1-biphenyl-4-yl-ethylamine
PubChem CID 2771754
IUPAC-Name 1-(4-Phenylphenyl)ethanamin
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Biphenylyl)ethylamine
Menge 5 g
Formelmasse 197.28
Reinheit (%) 97%