Learn More
1,4'-Bipiperidin (4-Piperidinopiperidin), Mikromol™
Beschreibung
1,4'-Bipiperidin (4-Piperidinopiperidin)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Piperidinopiperidine |
| CAS | 4897-50-1 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 4-Piperidinopiperidine |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C10 H20 N2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | 1,4'-Bipiperidine, 1-(4-Piperidyl)piperidine, 1-(Piperidin-4-yl)piperidine, 4-(1-Piperidino)piperidine, 4-(1-Piperidinyl)piperidine, [1,4']Bipiperidinyl |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H20N2/c1-2-8-12(9-3-1)10-4-6-11-7-5-10/h10-11H,1-9H2 |
| SMILES | C1CCN(CC1)C2CCNCC2 |
| IUPAC-Name | 1-(4-Piperidyl)piperidin |
| Mehr anzeigen |