Learn More
1,4'-Bipiperidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499507
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11499507 25 g -
11479507 1 g 1 Gramm
11489507 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499507 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22028.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4897-50-1 | C10H20N2 | 168.284 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4897-50-1
Summenformel C10H20N2
Molekulargewicht (g/mol) 168.284
MDL-Nummer MFCD00006475
InChI-Schlüssel QDVBKXJMLILLLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-piperidinopiperidine, 1,4'-bipiperidine, 4-piperidino-piperidine, 1,4'-bipiperidyl, 4-1-piperidinyl piperidine, 1,4' bipiperidinyl, 4-piperidin-1-yl piperidine, 1,4-bipiperidine, 1-piperidin-4-yl piperidine, 4-piperidin-1-ylpiperidine
PubChem CID 78607
ChEBI CHEBI:40117
IUPAC-Name 1-Piperidin-4-ylpiperidin
SMILES C1CCN(CC1)C2CCNCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4'-Bipiperidine
Schmelzpunkt 66°C to 70°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3259
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 168.28
Reinheit (%) 99%