Learn More
1,4-Bis(1-Hydroxycyclohexyl)-1,3-Butadiin,98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313186
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11313186 5 g 5 Gramm
11323186 25 g -
2 options
Artikelnummer. 11313186
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L12492.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 5768-10-5 | C9H8O4 | 180.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5768-10-5
MDL-Nummer MFCD00021401
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Bis(1-hydroxycyclohexyl)-1,3-butadiyne
Schmelzpunkt 174°C to 175°C
Summenformel C9H8O4
Menge 5 g
Beilstein 1246867
Synonym myristicin aldehyde, 3-methoxy-4,5-methylenedioxybenzaldehyde, 3-methoxypiperonal, 1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde, 7-methoxy, 5-methoxypiperonal, 7-methoxy-benzo 1,3 dioxole-5-carbaldehyde, 7-methoxybenzo d 1,3 dioxole-5-carbaldehyde, 7-methoxy-2h-1,3-benzodioxole-5-carbaldehyde, 7-methoxybenzo-1,3-dioxole-5-carboxaldehyde, 7-methoxybenzo 1,3 dioxole-5-carbaldehyde
InChI-Schlüssel LOFRBHZYZCIOJO-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC(=CC2=C1OCO2)C=O
IUPAC-Name 7-Methoxy-1,3-Benzodioxol-5-Carbaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
PubChem CID 22016
Formelmasse 246.35
Reinheit (%) ≥98%