Learn More
1,4-Bis-(2-hydroxyethyl)-piperazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7036723
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15481188 5 g 5 Gramm
15491188 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15481188
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55063.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 122-96-3 | C8H18N2O2 | 174.244 g/mol
It is applied for desulfurization, decarburization extraction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird zur Entschwefelung und Entkohlung verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Von Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-96-3
Summenformel C8H18N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 174.244
MDL-Nummer MFCD00006157
InChI-Schlüssel VARKIGWTYBUWNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-piperazinediethanol, 2,2'-piperazine-1,4-diyl diethanol, 1,4-bis 2-hydroxyethyl piperazine, n,n'-bis 2-hydroxyethyl piperazine, 1,4-di 2-hydroxyethyl piperazine, n,n'-dihydroxyethylpiperazine, n,n'-di 2-hydroxyethyl piperazine, unii-eq349pkx8y, piperazine, n,n'-bis 2-hydroxyethyl, 1,4-bis beta-hydroxyethyl piperazine
PubChem CID 67151
IUPAC-Name 2-[4-(2-Hydroxyethyl)Piperazin-1-yl]Ethanol
SMILES C1CN(CCN1CCO)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Bis(2-hydroxyethyl)piperazine
Schmelzpunkt 133°C to 136°C
Siedepunkt 215°C to 220°C (50 mmHg)
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 174.24
Reinheit (%) 99%