Learn More
1,4-Bis(2-methylstyryl)benzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021262
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11475643
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13534.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13280-61-0 | C24H22 | 310.44 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13280-61-0
Summenformel C24H22
Molekulargewicht (g/mol) 310.44
MDL-Nummer MFCD00008529
InChI-Schlüssel QKLPIYTUUFFRLV-YTEMWHBBSA-N
Synonym 1,4-bis 2-methylstyryl benzene, bis-msb, p-bis o-methylstyryl benzene, benzene, 1,4-bis 2-2-methylphenyl ethenyl, 1,4-di 2-methylstyryl benzene, 1,4-bis 2-methylstyryl benzene bis-msb, benzene, p-bis o-methylstyryl, 1,4-di-2-methylstyryl benzene, 2-menthylstyrene, 1-methyl-2-2-4-2-2-methylphenyl ethenyl phenyl ethenyl benzene
PubChem CID 5378735
IUPAC-Name 1,4-Bis[(E)-2-(2-methylphenyl)ethenyl]benzol
SMILES CC1=CC=CC=C1C=CC2=CC=C(C=C2)C=CC3=CC=CC=C3C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene
Schmelzpunkt 179°C to 184°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Beilstein 2375845
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 310.44
Reinheit (%) 99%