Learn More
1,4-Bis-(3-aminopropyl)-piperazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313206
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11313206 100 g 100 Gramm
11303206 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313206 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12508.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.20 €
    133.65 € / 100 Gramm
    Sparen 29.55 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7209-38-3 | C10H24N4 | 200.33 g/mol
1,4-Bis(3-aminopropyl)piperazine was used to functionalize natural montmorillonite (M) and synthetic kanemite (K)1.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4-Bis(3-aminopropyl)piperazin wurde zur Funktionalisierung von natürlichem Montmorillonit (M) und synthetischem Kanemite (K)1 verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7209-38-3
Summenformel C10H24N4
Molekulargewicht (g/mol) 200.33
MDL-Nummer MFCD00006161
InChI-Schlüssel XUSNPFGLKGCWGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-bis 3-aminopropyl piperazine, 1,4-piperazinedipropanamine, 3,3'-piperazine-1,4-diyl bis propan-1-amine, bis aminopropyl piperazine, n,n'-bis 3-aminopropyl piperazine, unii-7gvx6c734b, bapp, ccris 8915, 1,4-di 3-aminopropyl piperazine, 3,3'-piperazine-1,4-diyldipropan-1-amine
PubChem CID 81629
IUPAC-Name 3-[4-(3-Aminopropyl)Piperazin-1-yl]Propan-1-Amin
SMILES C1CN(CCN1CCCN)CCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Bis(3-aminopropyl)piperazine
Schmelzpunkt 14°C
Dichte 0.973
Siedepunkt 150°C to 152°C (2 mmHg)
Flammpunkt 162°C (323°F)
Brechungsindex 1.5018
Menge 100 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 111747
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 200.33
Reinheit (%) 98%