Learn More
1,4-Bis-(4-pyridylmethyl)-benzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497777
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15497777 1 g 1 Gramm
15407787 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15497777
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H37485.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 52469-20-2 | C18H16N2 | 260.34 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52469-20-2
Summenformel C18H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 260.34
MDL-Nummer MFCD23379844
InChI-Schlüssel FFHRKYGEMWVANQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-pyridin-4-ylmethyl phenyl methyl pyridine, 4,4'-p-xylylene bispyridine, 1,4-bis 4-pyridylmethyl benzene, 1,4-bis pyridin-4-ylmethyl benzene, 4,4'-1,4-phenylenebis methylene dipyridine, pyridine, 4,4'-1,4-phenylenebis methylene bis
PubChem CID 20646252
IUPAC-Name 4-[[4-(Pyridin-4-ylmethyl)Phenyl]Methyl]Pyridin
SMILES C(C1=CC=NC=C1)C1=CC=C(CC2=CC=NC=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Bis(4-pyridylmethyl)benzene
Farbe Weiß bis gelb
Menge 1 g
Formelmasse 260.34
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest