Learn More
1,4-Bis(chlormethyl)benzol, TRC
Artikelnummer. 30337277
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30337277 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30337277 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB4191801G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Bis(chloromethyl)benzene
CAS 623-25-6
Summenformel C8H8Cl2
Menge 1 g
Synonym 1,4-Di(chloromethyl)benzene, 4-(Chloromethyl)benzyl chloride, p-Bis(chloromethyl)benzene, p-Chloromethylbenzyl chloride, p-Di(chloromethyl)benzene, p-Dichloroxylylenep-Xylene-a,a’-dichloride, p-Xylylene dichloridea,a’-Dichloro-p-xylene, a,a’-Dichloro-p-xylol
InChI-Formel InChI=1S/C8H8Cl2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4H,5-6H2
SMILES ClCc1ccc(CCl)cc1
IUPAC-Name 1,4-bis(Ethenyl)benzol
Molekulargewicht (g/mol) 175.06
Formelmasse 174.0003