Learn More
1,4-Bis(difluormethyl)benzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7026273
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11429737
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22193.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 369-54-0 | C8H6F4 | 178.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 369-54-0
Summenformel C8H6F4
Molekulargewicht (g/mol) 178.13
MDL-Nummer MFCD01320708
InChI-Schlüssel VWKMZVCSRVFUGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-bis difluoromethyl benzene, alpha,alpha,alpha',alpha'-tetrafluoro-p-xylene, acmc-1cr71, 1,4-bis-difluoromethyl-benzene, a,a,a',a'-tetrafluoro-p-xylene, benzene,1,4-bis difluoromethyl, benzene, 1,4-bis difluoromethyl, 1,4-bis bis fluoranyl methyl benzene, alpha,alpha,alpha,alpha-tetrafluoro-p-xylene
PubChem CID 2734031
IUPAC-Name 1,4-Bis(difluormethyl)benzol
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)F)C(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Bis(difluoromethyl)benzene
Dichte 1.312
Siedepunkt 83°C to 84°C (30 mmHg)
Flammpunkt 63°C (145°F)
Menge 1 g
Formelmasse 178.13
Reinheit (%) 98%