Learn More
1,4-Bis(diphenylphosphino)butan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10452451 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10452451 25 g Glasflasche -
10442451 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10452451 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 296460250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7688-25-7 | C28H28P2 | 426.48 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7688-25-7
Summenformel C28H28P2
Molekulargewicht (g/mol) 426.48
MDL-Nummer MFCD00003051
InChI-Schlüssel BCJVBDBJSMFBRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-bis diphenylphosphino butane, dppb, phosphine, 1,4-butanediylbis diphenyl, 4-diphenylphosphanyl butyl diphenylphosphane, unii-35hp6ltd2d, tetramethylenebis diphenylphosphine, 35hp6ltd2d, 4-diphenylphosphanylbutyl diphenyl phosphane, 1,4-bis-diphenylphosphino butane
PubChem CID 82124
IUPAC-Name [4-(diphenylphosphanyl)butyl]diphenylphosphane
SMILES C(CCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 4-Bis(diphenylphosphino)butane
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 130.0°C to 137.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Merck Index 15, 1254
Formelmasse 426.47
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver