Learn More
1,4-Bis(trifluormethyl)benzol, TRC
Artikelnummer. 30394865
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30394865 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30394865 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF58874050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Bis(trifluoromethyl)benzene
CAS 433-19-2
Summenformel C8H4F6
Menge 50 g
Synonym 1,4-Di(trifluoromethyl)benzene, NSC 61992PTF-TFM, p-Bis(trifluoromethyl)benzene, p-Trifluoromethylbenzotrifluoride, p-Xylene hexafluoride, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-Hexafluoro-p-xylene
InChI-Formel InChI=1S/C8H4F6/c9-7(10,11)5-1-2-6(4-3-5)8(12,13)14/h1-4H
SMILES FC(F)(F)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
IUPAC-Name 1,4-bis(trifluormethyl)benzol
Molekulargewicht (g/mol) 214.11
Formelmasse 214.0217