Learn More
1-(4-Brom-1,3-thiazol-2-yl)-4-methylpiperazin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 1-(4-Bromo-1, 3-thiazol-2-yl)-4-methylpiperazine |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 262.17 |
| Reinheit (%) | 97% |