Learn More
1-(4-Brom-1,3-thiazol-2-yl)-4-methylpiperazin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3880813
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10402074
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC77310DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 919352-66-2
Summenformel C8H12BrN3S
Molekulargewicht (g/mol) 262.17
MDL-Nummer MFCD09878991
InChI-Schlüssel GHLARJPRKBAWMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromo-1,3-thiazol-2-yl-4-methylpiperazine, 4-bromo-2-4-methylpiperazin-1-yl thiazole, 4-bromo-2-4-methylpiperazin-1-yl-1,3-thiazole, 1-4-bromo-thiazol-2-yl-4-methyl-piperazine, 4-bromo-2-4-methylpiperazinyl-1,3-thiazole, piperazine, 1-4-bromo-2-thiazolyl-4-methyl, 2-4-methylpiperazin-1-yl-4-bromothiazole, 4-bromo-2-n-methylpiperazin-1-yl thiazole
PubChem CID 43811061
IUPAC-Name 4-Brom-2-(4-Methylpiperazin-1-yl)-1,3-Thiazol
SMILES CN1CCN(CC1)C1=NC(Br)=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Bromo-1, 3-thiazol-2-yl)-4-methylpiperazine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 262.17
Reinheit (%) 97%