Learn More
1-(4-Brom-1-phenylbutyl)-4-fluorbenzol, TRC
Artikelnummer. 30329300
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30329300 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30329300 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB687580100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Bromo-1-phenylbutyl)-4-fluorobenzene
CAS 2518235-39-5
Summenformel C16H16BrF
Menge 100 mg
Synonym 1-(4-Bromo-1-phenylbutyl)-4-fluorobenzene
InChI-Formel InChI=1S/C16H16BrF/c17-12-4-7-16(13-5-2-1-3-6-13)14-8-10-15(18)11-9-14/h1-3,5-6,8-11,16H,4,7,12H2
SMILES BrCCCC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=C(F)C=C2
IUPAC-Name 1-(4-Brom-1-phenylbutyl)-4-fluorbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 307.2
Formelmasse 306.04