Learn More
1-(4-Brom-1-phenylbutyl)-4-fluorbenzol, TRC
Code produit 30329956
Modifier l'affichage
Click to view available options
Menge:
250 mg
Conditionnement:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge unitSize
30329956 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30329956 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB687580250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemischer Name oder Material 1-(4-Bromo-1-phenylbutyl)-4-fluorobenzene
CAS 2518235-39-5
Summenformel C16H16BrF
Menge 250 mg
Synonym 1-(4-Bromo-1-phenylbutyl)-4-fluorobenzene
InChI-Formel InChI=1S/C16H16BrF/c17-12-4-7-16(13-5-2-1-3-6-13)14-8-10-15(18)11-9-14/h1-3,5-6,8-11,16H,4,7,12H2
SMILES BrCCCC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=C(F)C=C2
IUPAC-Name 1-(4-Brom-1-phenylbutyl)-4-fluorbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 307.2
Formelmasse 306.04
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.