Learn More
1-(4-brom-2-thienyl)ethan-1-on, tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10384382
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10384382 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10394382 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10384382
Marke: Thermo Scientific Maybridge KM10200DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 7209-11-2
Summenformel C6H5BrOS
Molekulargewicht (g/mol) 205.07
MDL-Nummer MFCD01566552
InChI-Schlüssel HXVLWNKFMNRJED-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromothiophen-2-yl ethanone, 2-acetyl-4-bromothiophene, 1-4-bromo-2-thienyl ethan-1-one, 1-4-bromo-2-thienyl-1-ethanone, 1-4-bromothiophen-2-yl ethan-1-one, 4-bromo-2-acetylthiophene, 1-4-bromo-2-thienyl ethanone, ethanone,1-4-bromo-2-thienyl, ethanone, 1-4-bromo-2-thienyl, 4-bromo-2-acetyl-thiophene
PubChem CID 2735237
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Bromo-2-thienyl)ethan-1-one
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 205.07
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch