Learn More
1-(4-Bromphenyl)-2-hydroxyethan-1-on, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(4-Bromophenyl)-2-hydroxyethan-1-one |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Strukturformel | BrC6H4C(O)CH2OH |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 215.05 |
| Reinheit (%) | 97% |