Learn More
1-(4-Bromphenyl)-2-hydroxyethan-1-on, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10467442
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 10467442
Marke: Thermo Scientific Maybridge TL00596EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 3343-45-1
Summenformel C8H7BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 215.046
MDL-Nummer MFCD00174275
InChI-Schlüssel FGROGLJVXNYNQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromophenyl-2-hydroxyethanone, 1-4-bromophenyl-2-hydroxyethan-1-one, ethanone,1-4-bromophenyl-2-hydroxy, 1-4-bromophenyl-2-hydroxy-1-ethanone, 1-4-bromophenyl-2-hydroxyethane-1-one, p-bromphenacylalkohol, zlchem 616, bromophenylhydroxyethanone, p-bromo-a-hydroxy acetophenone, 4-bromobenzoyl methanol
PubChem CID 520633
IUPAC-Name 1-(4-Bromphenyl)-2-Hydroxyethanon
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CO)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Bromophenyl)-2-hydroxyethan-1-one
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel BrC6H4C(O)CH2OH
Menge 10 g
Formelmasse 215.05
Reinheit (%) 97%