Learn More
1-(4-Bromphenyl)-pyrrolidin-2-on, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7033447
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11410030
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H50563.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7661-32-7 | C10H10BrNO | 240.1 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7661-32-7
Summenformel C10H10BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 240.1
MDL-Nummer MFCD00138502
InChI-Schlüssel YINFEFUSAQRZGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromophenyl pyrrolidin-2-one, 1-4-bromophenyl-2-pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-4-bromophenyl, 1-4-bromophenyl-2-pyrrolidone, pubchem9356, p-bromo-phenylpyrrolidone, acmc-209p4u, buttpark 32\07-61, n-4-bromophenyl-2-pyrrolidinone, 1-4-bromophenyl pyrrolidine-2-one
PubChem CID 736110
IUPAC-Name 1-(4-Bromphenyl)-Pyrrolidin-2-on
SMILES C1CC(=O)N(C1)C2=CC=C(C=C2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Bromophenyl)pyrrolidin-2-one
Siedepunkt 98°C to 101°C
Menge 1 g
Formelmasse 240.1
Reinheit (%) 98%