Learn More
1-(4-Bromphenyl)-pyrrolidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10691265
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10691265 1 g 1 Gramm
10239942 250 mg 250 Milligramm
10356284 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10691265 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC30110DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 22090-26-2
Summenformel C10H12BrN
Molekulargewicht (g/mol) 226.117
InChI-Schlüssel BVEGBJXZICCEQW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromophenyl pyrrolidine, n-4-bromophenyl pyrrolidine, 1-4-bromophenyl-pyrrolidine, acmc-209frt, 4-pyrrolidinobromobenzene, 4-bromophenyl pyrrolidine, 1-4-bromo-phenyl-pyrrolidine, pyrrolidine,1-4-bromophenyl, 4-bromo-1-1-pyrrolidinyl benzene
PubChem CID 7016457
IUPAC-Name 1-(4-Bromphenyl)Pyrrolidin
SMILES C1CCN(C1)C2=CC=C(C=C2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Bromophenyl)pyrrolidine
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 226.12
Reinheit (%) 97%