Learn More
1-(4-Bromphenyl)-pyrrolidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4510384
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10239942 250 mg 250 Milligramm
10691265 1 g 1 Gramm
10356284 10 g 10 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10239942
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC30110CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemical Identifiers
CAS 22090-26-2
Summenformel C10H12BrN
Molekulargewicht (g/mol) 226.117
InChI-Schlüssel BVEGBJXZICCEQW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromophenyl pyrrolidine, n-4-bromophenyl pyrrolidine, 1-4-bromophenyl-pyrrolidine, acmc-209frt, 4-pyrrolidinobromobenzene, 4-bromophenyl pyrrolidine, 1-4-bromo-phenyl-pyrrolidine, pyrrolidine,1-4-bromophenyl, 4-bromo-1-1-pyrrolidinyl benzene
PubChem CID 7016457
IUPAC-Name 1-(4-Bromphenyl)Pyrrolidin
SMILES C1CCN(C1)C2=CC=C(C=C2)Br
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-(4-Bromophenyl)pyrrolidine
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Formelmasse 226.12
Reinheit (%) 97%