Learn More
1,4-Butane-2,2,3,3-d4-diamine 2HCl, CDN
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,4-Diaminobutane-2,2,3,3-D4 Dihydrochloride |
| CAS | 88972-24-1 |
| Summenformel | C4H10D4Cl2N2 |
| Menge | 0.1 g |
| Synonym | 1,4-Butane-2,2,3,3-d4-diamine, dihydrochloride (9 CI), 1,4-Butane-2,2,3,3-d4-diamine 2 HCl, 1,4-Butane-2,2,3,3-d4-diamine dihydrochloride, 1,4-Diaminobutane-2,2,3,3-D4 dihydrochloride, 1,4-Diaminobutane-d4 dihydrochloride, Putrescine-d4 dihydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C4H12N2.ClH/c5-3-1-2-4-6;/h1-6H2;1 H/i1D2,2D2; |
| SMILES | C(C(CN)([2 H])[2 H])(CN)([2 H])[2 H].Cl |
| IUPAC-Name | butane-2,2,3,3-d4-1,4-diamine hydrochloride |
| Molekulargewicht (g/mol) | 165.09 |
| Formelmasse | 164.08 g/mol |
| Mehr anzeigen |