Learn More
1,4-Butan Sultone, TRC
Artikelnummer. 17981695
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17981695 100 g 100 Gramm
17933595 25 g 25 Gramm
17923605 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17981695 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB689945100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1633-83-6
Summenformel C4 H8 O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 136.17
Synonym 1,2-Oxathiane 2,2-Dioxide, 4-Hydroxy-1-butanesulfonic Acid δ-Sultone, 1,4-Butane Sultone, Butane Sultone, NSC 71999, δ-Butane Sultone, δ-Valerosultone, Sulfobutylbetadex EP impurity B
IUPAC-Name Oxathin 2,2-Dioxid
SMILES O=S1(=O)CCCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Butane sultone
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H8O3S/c5-8(6)4-2-1-3-7-8/h1-4H2
Formelmasse 136.0194