missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,4-Butanediol-d10, CDN
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,4-Butanediol-D10 |
| CAS | 71760-76-4 |
| Summenformel | C4 D10 O2 |
| Menge | 0.5 g |
| Synonym | 1,4-Butane-1,1,2,2,3,3,4,4-d8-diol-d2 (9 CI), 1,4-Butanediol-d10, 1,4-Butanediol-D10 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6 H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5 D,6 D |
| SMILES | [2 H]OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])O[2 H] |
| IUPAC-Name | 1,1,2,2,3,3,4,4-octadeuterio-1,4-dideuteriooxybutane |
| Molekulargewicht (g/mol) | 100.1826 |
| Formelmasse | 100.1308 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur