Learn More
1,4-Butandiol, LoGiCal
Artikelnummer. 30458350
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30458350 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30458350 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR1275.52
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Butanediol
CAS 110-63-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1,4-Butanediol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C4 H10 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 1,4-Butanediol, 1,4-Butylene glycol, 1,4-Dihydroxybutane, 1,4-Tetramethylene glycol, 1,4BD, Butylene glycol, Dabco DBO, Diol 14B, NSC 406696, Polycure D, Sucol B, Tetramethylene 1,4-diol, Tetramethylene glycol, Vibracure A 250, ZM 0025
InChI-Formel InChI=1S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES OCCCCO
IUPAC-Name Butan-1,4-Diol
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 90.12
Menge 10 mg
Formelmasse 90,0681 g/mol