Learn More
1,4-Butandiol, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11415865 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 L
4 x 4 L
6 x 1 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11415865 4 x 4 L
11435416 4 L
11471135 6 x 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11415865 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0230002316
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
1,4-Butandiol in zertifizierter Qualität, klare, ölige Flüssigkeit
  • 1,4-Butandiol und seine Derivate werden bei der Herstellung von technischen Kunststoffen, Polyurethanen, Lösungsmitteln, Elektronikchemikalien und elastischen Fasern verwendet.
Chemische Identifikatoren
CAS 110-63-4
Molekulargewicht (g/mol) 90.12
MDL-Nummer MFCD00002968
Synonym Butane-1,4-diol, 1,4-Butyleneglycol, 1,4-Dihdyroxybutane, Tetramethylene 1,4-diol
Spezifikation
Schmelzpunkt 16 °C (Literatur)
Farbe ≤10 (APHA)
Dichte 1,017 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Siedepunkt 230 °C (Literatur)
Flammpunkt 110 °C / 273,2 °F (Lit.)
Hinweise zum Prozentgehalt ≥ 99.0 %
Summenformel HO(CH2)4OH
Brechungsindex n20/D 1.445 (Lit.)
Menge 4 x 4 L
Beilstein 1633445
Dampfdichte 3,1 g/L (vs. Luft) (Lit.)
Dampfdruck < 1 hPa bei 20 °C (Lit.)
Güte Zertifiziert
Physikalische Form Ölige Flüssigkeit