Learn More
1-(4-chlorphenethyl)-5-Oxo-3-Pyrrolidincarbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10743443
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10743443 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10753443 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10743443
Marke: Thermo Scientific Maybridge MO00129DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 368870-06-8
Summenformel C13H14ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 267.709
MDL-Nummer MFCD01330893
InChI-Schlüssel IMVZABZPKCETQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-chlorophenethyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-2-4-chlorophenyl ethyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-4-chlorophenethyl-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid, maybridge3_004495, 3-pyrrolidinecarboxylicacid, 1-2-4-chlorophenyl ethyl-5-oxo
PubChem CID 2779686
IUPAC-Name 1-[2-(4-Chlorphenyl)ethyl]-5-oxopyrrolidin-3-carbonsäure
SMILES C1C(CN(C1=O)CCC2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Chlorophenethyl)-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 267.71
Reinheit (%) 97%