missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-(4-chlorphenethyl)-5-Oxo-3-Pyrrolidincarbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. p-2694320
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10743443 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10753443 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10743443

Marke: Thermo Scientific Maybridge MO00129DA

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 368870-06-8
Summenformel C13H14ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 267.709
MDL-Nummer MFCD01330893
InChI-Schlüssel IMVZABZPKCETQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-chlorophenethyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-2-4-chlorophenyl ethyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-4-chlorophenethyl-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid, maybridge3_004495, 3-pyrrolidinecarboxylicacid, 1-2-4-chlorophenyl ethyl-5-oxo
PubChem CID 2779686
IUPAC-Name 1-[2-(4-Chlorphenyl)ethyl]-5-oxopyrrolidin-3-carbonsäure
SMILES C1C(CN(C1=O)CCC2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-(4-Chlorophenethyl)-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 267.71
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.