Learn More
1-(4-Chlorophenyl)-1H-Pyrrol-2-Carbaldehyd, Tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10783653
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10783653 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10621313 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10783653 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SEW04034DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 37560-50-2
Summenformel C11H8ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 205.641
MDL-Nummer MFCD00174283
InChI-Schlüssel NNQOVJLQFYROBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-chlorophenyl-1h-pyrrole-2-carbaldehyde, 1-4-chlorophenyl pyrrole-2-carbaldehyde, 1-p-chlorphenyl-2-pyrrolcarbaldehyd, 1-4-chloro-phenyl-1h-pyrrole-2-carbaldehy de, 1h-pyrrole-2-carboxaldehyde,1-4-chlorophenyl
PubChem CID 737212
IUPAC-Name 1-(4-Chlorphenyl)pyrrol-2-carbaldehyd
SMILES C1=CN(C(=C1)C=O)C2=CC=C(C=C2)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 205.64
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch