Learn More
1-(4-Chlorphenyl)-5-(Trifluormethyl)-1H-Pyrazol-4-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10662705
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10662705 25 g Bernsteinfarbene Glasflasche 25 Gramm
10005962 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10662705 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. GK01550EB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 98534-80-6
Summenformel C11H6ClF3N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 290.626
MDL-Nummer MFCD00068142
InChI-Schlüssel HSZJMDBOSZVDOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-chlorophenyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 2-4-chlorophenyl-3-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-5-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylic acid, 2-4-chlorophenyl-3-trifluoromethyl-2h-pyrazole-4-carboxylic acid, maybridge1_004008, 2-4-chlorophenyl-3-trifluoromethyl pyrazole-4, 1-4-chlorophenyl-5-trifluoromethyl-4-pyrazolecarboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-5-trifluoromethyl
PubChem CID 688687
IUPAC-Name 1-(4-Chlorphenyl)-5-(trifluormethyl)pyrazol-4-carbonsäure
SMILES C1=CC(=CC=C1N2C(=C(C=N2)C(=O)O)C(F)(F)F)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 25 g
Formelmasse 290.63
Reinheit (%) 97%