Learn More
1-(4-Chlorphenyl)-ethanol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11924661 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11924661 25 g 25 Gramm
11914661 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11924661 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 440510250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 3391-10-4
Summenformel C8H9ClO
Molekulargewicht (g/mol) 156.61
InChI-Schlüssel MVOSNPUNXINWAD-UHFFFAOYNA-N
Synonym boc-gly-osu, boc-glycine n-hydroxysuccinimide ester, boc-glycine-n-hydroxysuccinimide ester, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2-tert-butoxycarbonyl amino acetate, tert-butyl 2-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl oxy-2-oxoethyl carbamate, bocglyosu, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl n-tert-butoxycarbonyl glycinate
PubChem CID 76926
IUPAC-Name (2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl) 2-[(2-Methylpropan-2-yl)Oxycarbonylamino]Acetat
SMILES CC(O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-chlorophenyl)ethanol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1700g/mL
Siedepunkt 136°C (2.7 kPa)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Menge 25 g
Relative Dichte 1.17
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: in water:(20°C) insoluble
Formelmasse 156.61
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke