Learn More
1-(4-Chlorphenyl)-piperazin·HCl, Lipomed
Artikelnummer. 30460056
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30460056 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30460056 Lieferant Lipomed Lieferanten-Nr. LPMPPZ1097HC50
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lipomed liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und fachkundiger Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – wählen Sie Lipomed für Vertrauen, Compliance und analytische Exzellenz.
1-(4-Chlorphenyl)-piperazin·HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material para-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride
CAS 13078-12-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile para-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H13 Cl N2 . Cl H
Synonym Piperazine, 1-(4-chlorophenyl)-, monohydrochloride (9 CI), Piperazine, 1-(p-chlorophenyl)-, hydrochloride (7 CI,8 CI), 1-(4-Chlorophenyl)piperazine monohydrochloride, Piperazine, 1-(4-chlorophenyl)-, hydrochloride (1:1)
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.Clc1ccc(cc1)N2CCNCC2
IUPAC-Name 1-(4-Chlorphenyl)Piperazin;Hydrochlorid
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 233.14
Menge 50 mg
Formelmasse 232,0534 g/mol