Learn More
1-(4-Chlorphenyl)-piperazin Monohydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11371387
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11371387 25 g 25 Gramm
11361387 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11371387 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01712.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13078-12-1
Summenformel C10H14Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 233.136
MDL-Nummer MFCD00060187
InChI-Schlüssel ZHGRQBSZTVJDHU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-chlorophenyl piperazine hydrochloride, para-chlorophenylpiperazine hydrochloride, timtec-bb sbb003262, piperazine, 1-4-chlorophenyl-, monohydrochloride, 4-chlorophenyl piperazine, chloride, 1-4-chlorophenyl piperazine;hydrochloride, 1-4-chlorophenyl-piperazine hydrochloride, acmc-1c3h8, 1-4-chlorophenyl piperazine hcl, 1-4-chlorophenyl piperazinehydrochloride
PubChem CID 3084720
IUPAC-Name 1-(4-Chlorphenyl)Piperazin;Hydrochlorid
SMILES C1CN(CCN1)C2=CC=C(C=C2)Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Chlorophenyl)piperazine monohydrochloride
Schmelzpunkt ∽277°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 5647914
Formelmasse 233.14
Reinheit (%) 97%