Learn More
1,4-Chrysenequinon, TRC
Artikelnummer. 30137646
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137646 10 mg 10 Milligramm
30009559 5 mg 5 Milligramm
30006714 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137646 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC32723510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100900-16-1
Summenformel C18H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 258.27
Synonym 1,4-Chrysenedione
IUPAC-Name Chrysene-1,4-Dione
SMILES O=C1C=CC(=O)c2c1ccc3c2ccc4ccccc34
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Chrysenequinone
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H10O2/c19-16-9-10-17(20)18-14-6-5-11-3-1-2-4-12(11)13(14)7-8-15(16)18/h1-10H
Formelmasse 258.0681