Learn More
1,4-Cyclohexadien, 97 % stab. mit 0.1 % BHT, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7044595
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11381857
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L07337.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 628-41-1 | C6H8 | 80.13 g/mol
1,4-Cyclohexadiene is used to study the formation of parent ion from heavy fragmentation on irradiation with a high-intensity laser pulse. It is also used as a very effective hydrogen donor for catalytic hydrogenation reaction. It forms benzene at elevated temperatures in the presence of a ruthenium(II)-triphenylphosphine catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4-Cyclohexadien wird zur Untersuchung der Bildung von Eltern-Ionen durch starke Fragmentierung bei hochintensiver Laserbestrahlung verwendet. Es wird auch als sehr effektiver Wasserstoffspender für die katalytische Hydrierungsreaktion eingesetzt. Es bildet bei erhöhten Temperaturen in Gegenwart eines Ruthenium(II)-Triphenylphosphinkatalysators Benzol.
Löslichkeit
Mischbar mit organischen Lösungsmitteln wie Diethylether, Tetrahydrofuran und Toluol. Nicht mischbar mit Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 628-41-1
Summenformel C6H8
Molekulargewicht (g/mol) 80.13
MDL-Nummer MFCD00001535
InChI-Schlüssel UVJHQYIOXKWHFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-cyclohexadiene, 1,4-dihydrobenzene, 1,4-cyclohexanediene, unii-0f8z5909qz, 1,4 cyclohexadiene, acmc-209snj, ksc354m7f, 1,4-cyclohexadiene, stabilized 5g, 1,4-cyclohexadiene, purum gc
PubChem CID 12343
ChEBI CHEBI:37611
IUPAC-Name Cyclohexa-1,4-dien
SMILES C1C=CCC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Cyclohexadiene
Namenshinweis stabilized with 0.1% BHT
Schmelzpunkt -49°C
Dichte 0.847
Siedepunkt 88°C to 90°C
Flammpunkt −6°C (21°F)
Brechungsindex 1.472
Menge 5 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 1900733
Löslichkeitsinformationen Miscible with organic solvents like diethyl ether,tetrahydrofuran and toluene.Immiscible with water.
Formelmasse 80.13
Reinheit (%) 97%