Learn More
1,4-Cyclohexadien, stabilisiert, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10695202 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10695202 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10706561 5 mL Glasflasche -
10389323 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10695202 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 154820250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 628-41-1 | C6H8 | 80.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 628-41-1
Summenformel C6H8
Molekulargewicht (g/mol) 80.13
MDL-Nummer MFCD00001535
InChI-Schlüssel UVJHQYIOXKWHFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-cyclohexadiene, 1,4-dihydrobenzene, 1,4-cyclohexanediene, unii-0f8z5909qz, 1,4 cyclohexadiene, acmc-209snj, ksc354m7f, 1,4-cyclohexadiene, stabilized 5g, 1,4-cyclohexadiene, purum gc
PubChem CID 12343
ChEBI CHEBI:37611
IUPAC-Name Cyclohexa-1,4-dien
SMILES C1C=CCC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 1, 4-Cyclohexadiene
Namenshinweis Stabilized
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -49.2°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8400g/mL
Siedepunkt 81.0°C to 82.0°C
Flammpunkt −6°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4710 to 1.4730
Menge 25 mL
Relative Dichte 0.84
Stabilisator 0.1% BHT
Formelmasse 80.13
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1,4-Cyclohexadiene, stabilized
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.