Learn More
1,4-Cyclohexandimethanol, cis + trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442788
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11442788 500 g 500 Gramm
11432788 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11442788 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16769.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 105-08-8 | C8H16O2 | 144.21 g/mol
CHDM is a precursor to polyesters. It is one of the most important co-monomers for production of polyethylene terephthalate (PET), or polyethylene terephthalic ester (PETE).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
CHDM ist ein Vorläufer von Polyestern. Stellt eines der wichtigsten Comonomere für die Produktion von Polyethylen-Terephthalat (PET) oder Polyethylenterephthalsäureester (PETE) dar.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Glykolether und Ketonen.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser und Feuchtigkeit fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105-08-8
Summenformel C8H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 144.21
MDL-Nummer MFCD00001512,MFCD00066360
InChI-Schlüssel YIMQCDZDWXUDCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-cyclohexanedimethanol, trans-1,4-cyclohexanedimethanol, chdm, 1,4-bis hydroxymethyl cyclohexane, rikabinol dm, cyclohexane-1,4-dimethanol, 1,4-chidm, 1,4-dimethylolcyclohexane, 4-hydroxymethyl cyclohexyl methanol, 1,4-cyclohexanedimethanol, cis
PubChem CID 7735
IUPAC-Name [4-(Hydroxymethyl)cyclohexyl]methanol
SMILES OCC1CCC(CO)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Cyclohexanedimethanol
Namenshinweis cis + trans
Schmelzpunkt ∼30°C
Dichte 1.04
Siedepunkt 282°C to 284°C
Flammpunkt 161°C (322°F)
Menge 500 g
Beilstein 1902271
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,glycolether and ketones.
Formelmasse 144.21
Reinheit (%) 99%